Få mere at vide
1-(3,4-Difluorophenyl)-3-nitro-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Difluorophenyl)-3-nitro-1-propanone |
| CAS | 1345413-22-0 |
| Molekylær formel | C9H7F2NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(3',4'-Difluorophenyl)-3-nitropropan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F2NO3/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)9(13)3-4-12(14)15/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)CCC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3,4-difluorophenyl)-3-nitropropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.15 |
| Formel vægt | 215.0394 |