Få mere at vide
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 57260-67-0 |
| Molekylær formel | C10H12Cl2N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Trazodone Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12Cl2N2/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dichlorophenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.12 |
| Formel vægt | 230.0378 |