missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 75144-12-6 |
| Molekylær formel | C11H13NOCl2 • HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13Cl2NO.ClH/c1-14(2)6-5-11(15)8-3-4-9(12)10(13)7-8;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMIL | CN(C)CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.59 |
| Formel vægt | 281.0141 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?