Få mere at vide
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.225 g/mL |
| Kogepunkt | 124°C to 128°C (0.02 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 245.15 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |