Få mere at vide
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine, 97%
Artikelnummer. 15432008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432008 5 g 5g
15422008 1 g 1g
15442008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55685.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55513-17-2
Molekylær formel C11H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 245.147
MDL nummer MFCD03407488
InChI nøgle PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
PubChem CID 2758074
IUPAC navn 1-[(3,4-dichlorphenyl)methyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.225 g/mL
Kogepunkt 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 245.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske