missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin), Mikromol™
Beskrivelse
[1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin) |
| CAS | 402849-26-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H15 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-Dichloroindometacin, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic Acid, Indometacin Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl2NO4/c1-10-13(9-18(23)24)14-8-12(26-2)4-6-17(14)22(10)19(25)11-3-5-15(20)16(21)7-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMIL | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)c(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 2-[1-(3,4-dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?