missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, TRC

Artikelnummer. 30336689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336689 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB40038825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone
CAS 27628-06-4
Molekylær formel C22H20O3
Mængde 25 mg
Synonym 3,4-Bis(benzyloxy)acetophenone, NSC 211430, 3',4'-Bis(benzyloxy)-acetophenone
InChI formel InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-13-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
IUPAC navn 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 332.39
Formel vægt 332.1412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.