Få mere at vide
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranose Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30425741
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30425741 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30425741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT237500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Molekylær formel C14 H21 N O9 . Cl H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMIL Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methylacetat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 383.78
Formel vægt 383.0983