missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3:4,6-Di-O-benzylidene-D-mannitol, TRC

Artikelnummer. 30360966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360966 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4178405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3,4,6-Di-O-benzylidene-D-mannitol
CAS 28224-73-9
Molekylær formel C20 H22 O6
Mængde 5 g
Synonym 1,34,6-Di-O-Benzylidene-D-Mannitol
InChI formel InChI=1S/C20H22O6/c21-15-11-23-19(13-7-3-1-4-8-13)25-17(15)18-16(22)12-24-20(26-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1
SMIL O[C@@H]1COC(O[C@H]1[C@@H]2OC(OC[C@H]2O)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn (4R,5R)-4-[(4R,5R)-5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan-4-yl]-2-phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Formel vægt 358.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.