Få mere at vide
1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O3/c1-17-6-4-7-18-8-5-12-9-14(20-2)15(21-3)10-13(12)11-16(18)19/h9-10,17H,4-8,11H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 292.1787 |