Få mere at vide
1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one |
| CAS | 1235547-07-5 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 2H-3-Benzazepin-2-one','1,3,4,5-tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-, 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-19-13-8-11-4-6-16(5-3-7-17)15(18)10-12(11)9-14(13)20-2/h8-9,17H,3-7,10H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CCN(CCCO)C(=O)Cc2cc1OC |
| IUPAC navn | 3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.332 |
| Formel vægt | 279.147 |