Få mere at vide
1,3,4,5-Tetra-O-benzyl-D-glucitol, TRC
Artikelnummer. 30411195
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30411195 1 g
1 options
Artikelnummer. 30411195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2865501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3,4,5-Tetra-O-benzyl-D-glucitol
CAS 14233-48-8
Molekylær formel C34 H38 O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C34H38O6/c35-21-32(38-23-28-15-7-2-8-16-28)34(40-25-30-19-11-4-12-20-30)33(39-24-29-17-9-3-10-18-29)31(36)26-37-22-27-13-5-1-6-14-27/h1-20,31-36H,21-26H2/t31-,32+,33+,34+/m0/s1
SMIL OC[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](O)COCc4ccccc4
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,6-tetrakis(phenylmethoxy)hexane-1,5-diol
Molekylvægt (g/mol) 542.66
Formel vægt 542.2668