missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)-2,3-dihydroxypropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)-2,3-dihydroxypropane |
| CAS | 62457-35-6 |
| Molekylær formel | C11H11NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2,3-Dihydroxypropyl)-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO4/c13-6-7(14)5-12-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(12)16/h1-4,7,13-14H,5-6H2 |
| SMIL | OCC(O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(2,3-dihydroxypropyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.21 |
| Formel vægt | 221.0688 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?