Få mere at vide
1-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567684
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10567684 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10229612 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10506133 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34039DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-97-5
Molekylær formel C17H26BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.21
MDL nummer MFCD07368528
InChI nøgle IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 4961251
IUPAC navn 1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 287.21
Procent renhed 97%