Få mere at vide
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259222
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259222 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10423403 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10193414 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32939CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-94-2
Molekylær formel C15H19BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.14
MDL nummer MFCD07368520
InChI nøgle GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 4961249
IUPAC navn 1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrazol
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.14
Procent renhed 97%