missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC

Artikelnummer. 30361957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361957 50 mg
30361792 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38036550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 153707-88-1
Molekylær formel C23H28ClN5O3
Molekylvægt (g/mol) 457.95
Synonym BMS 180492
IUPAC navn 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
SMIL O=C1N(CCOC2=CC=CC=C2)C(NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28ClN5O3/c24-19-6-4-7-20(18-19)27-14-12-26(13-15-27)10-5-11-29-23(31)28(22(30)25-29)16-17-32-21-8-2-1-3-9-21/h1-4,6-9,18H,5,10-17H2,(H,25,30)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.