Få mere at vide
1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2-carbonitrile |
| CAS | 264279-20-1 |
| Molekylær formel | C10H15NO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-9(2)5-4-8-10(3,12-8)7(9)6-11/h7-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC2OC2(C)C1C#N |
| IUPAC navn | 4,4,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vægt | 165.1154 |