Få mere at vide
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, 98.5%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10465661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10465661 250 g Glass bottle 250g
1 options
Artikelnummer. 10465661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421942500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-12-7
Molekylær formel C12H15N
Molekylvægt (g/mol) 173.26
MDL nummer MFCD00005813
InChI nøgle ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-methylideneindole
SMIL CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -8.0°C
Farve Red
Tæthed 0.9860g/mL
Kogepunkt 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar)
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5760 to 1.5780
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.986
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 173.26
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.