Få mere at vide
1,3,3-trimethyl-2-methylenindolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449230
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449230 50 g 50g
11459230 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16741.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 118-12-7 | C12H15N | 173.259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-12-7
Molekylær formel C12H15N
Molekylvægt (g/mol) 173.259
MDL nummer MFCD00005813
InChI nøgle ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-methylidenindol
SMIL CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.979
Kogepunkt 247°C to 248°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.578
Mængde 50 g
Beilstein 131162
Formel vægt 173.26
Procent renhed 95%