missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3,3-Dimethyl-1,2-dioxopentyl)-L-proline 3-(3-pyridinyl)propyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30374408
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374408 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472690100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3,3-Dimethyl-1,2-dioxopentyl)-L-proline 3-(3-pyridinyl)propyl Ester
CAS 186452-09-5
Molekylær formel C20 H28 N2 O4
Mængde 100 mg
Synonym GPI 1046
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O4/c1-4-20(2,3)17(23)18(24)22-12-6-10-16(22)19(25)26-13-7-9-15-8-5-11-21-14-15/h5,8,11,14,16H,4,6-7,9-10,12-13H2,1-3H3/t16-/m0/s1
SMIL CCC(C)(C)C(=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OCCCc2cccnc2
IUPAC navn 3-pyridin-3-ylpropyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Formel vægt 360.2049
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.