Få mere at vide
1-(3,3-Dimethyl-1,2-dioxopentyl)-L-proline 3-(3-pyridinyl)propyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,3-Dimethyl-1,2-dioxopentyl)-L-proline 3-(3-pyridinyl)propyl Ester |
| CAS | 186452-09-5 |
| Molekylær formel | C20 H28 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GPI 1046 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O4/c1-4-20(2,3)17(23)18(24)22-12-6-10-16(22)19(25)26-13-7-9-15-8-5-11-21-14-15/h5,8,11,14,16H,4,6-7,9-10,12-13H2,1-3H3/t16-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(C)(C)C(=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OCCCc2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-pyridin-3-ylpropyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.45 |
| Formel vægt | 360.2049 |