Få mere at vide
1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene |
| CAS | 13144-88-2 |
| Molekylær formel | C12H20O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2,4,4,5,5-pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl)-ethanone, Methyl 2,4,4,5,5-Pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-8-7-11(3,4)12(5,6)10(8)9(2)13/h7H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)C1(C)C |
| IUPAC navn | 1-(2,4,4,5,5-pentamethylcyclopenten-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vægt | 180.1514 |