Få mere at vide
1,3,2-Dioxathiolan 2,2-dioxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2 |
| Formel vægt | 123.983 |