Få mere at vide
1,3,2-Dioxathiane 2-oxide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986714
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30986714 5 g 5g
30984550 25 g -
30973206 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30986714 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1491735g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,2-Dioxathiane 2-oxide
CAS 4176-55-0
Molekylær formel C3H6O3S
MDL nummer MFCD01682880
Mængde 5 g
SMIL O=S1OCCCO1
Molekylvægt (g/mol) 122.14
Procent renhed 98%