Få mere at vide
1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((5-((N-methylsulfamoyl)methyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1H-indol-5-yl), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((5-((N-methylsulfamoyl)methyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 2250253-06-4 |
| Molekylær formel | C25H33N5O4S2 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | Sumatriptan Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33N5O4S2/c1-26-35(31,32)16-18-5-7-24-22(11-18)21(13-28-24)15-30-14-20(9-10-29(3)4)23-12-19(6-8-25(23)30)17-36(33,34)27-2/h5-8,11-14,26-28H,9-10,15-17H2,1-4H3 |
| SMIL | O=S(CC1=CC(C(CN2C=C(CCN(C)C)C3=C2C=CC(CS(NC)(=O)=O)=C3)=CN4)=C4C=C1)(NC)=O |
| IUPAC navn | 1-(3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-((5-((N-methylsulfamoyl)methyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 531.69 |
| Formel vægt | 531.2 |