Få mere at vide
1-[[3-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea, Mikromol™
Beskrivelse
1-[[3-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(3-[2-[((3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea |
| CAS | 791104-62-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(3-[2-[((3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H34 N4 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glimepiride Imp. D (EP), Glimepiride USP Related Compound D, Glimepiride USP RC D, 1-[[3-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea, Glimepiride Related Compound D, Glimepiride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-13-12-18-6-5-7-20(14-18)34(32,33)27-23(30)26-19-10-8-16(2)9-11-19/h5-7,14,16,19H,4,8-13,15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19- |
| SMIL | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2cccc(c2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-methyl-N-[2-[3-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide |
| Vis mere |