Få mere at vide
1-[3-[(1E)-2-(7-klor-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanon, TRC
Artikelnummer. 30009009
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009009 250 mg
30008024 100 mg
30005544 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC380065250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1258428-71-5
Molekylær formel C29 H26 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 455.98
Synonym 1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanone, Montelukast Impurity 1
IUPAC navn 1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-1-one
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1CCC(=O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanon
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H26ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+
Formel vægt 455.1652
Procent renhed >95%