Få mere at vide
1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine |
| CAS | 56414-89-2 |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c14-12(10-11-6-2-1-3-7-11)13(16)15-8-4-5-9-15/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,14H2/t12-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N2CCCC2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-phenyl-1-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.29 |
| Formel vægt | 218.1419 |