Få mere at vide
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049183
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049183 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049183 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0843.15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine
CAS 63074-07-7
Analyt- eller komponentnavne 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. N (EP), Terazosin Imp. N (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity N, Terazosin Impurity N
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
SMIL O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
IUPAC navn Oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 184,1212 g/mol