Få mere at vide
1-[(2RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(benzensulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazol Nitrat (Fenticonazol Sulfon Nitrat), Mikromol™
Artikelnummer. 17942706
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942706 100 mg
17903026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1216.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[(2RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(benzensulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazol Nitrat (Fenticonazol Sulfon Nitrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenticonazole Sulfone Nitrate
CAS 80676-29-5
Analyt- eller komponentnavne Fenticonazole Sulfone Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Fenticonazole impurity C, Fenticonazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Fenticonazole Impurity C as Nitrate
InChI formel InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMIL ON(=O)=O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-[[4-(benzensulfonyl)phenyl]methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol; nitrat
Molekylvægt (g/mol) 550.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 549,0528 g/mol