Få mere at vide
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30050337
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050337 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050337 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0749.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 145986-07-8
Analyt- eller komponentnavne (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H10 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 230.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 230,0361 g/mol