missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30402483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402483 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30402483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9531535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
CAS 4494-26-2
Molekylær formel C10 H12 N2 O6
Mængde 5 mg
Synonym alpha-Oxothymidine, 2'-Deoxy-5-formyluridine, 5-Formyl-2'-deoxyuridine, 5-Formyldeoxyuridine, NSC 148297
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O6/c13-3-5-2-12(10(17)11-9(5)16)8-1-6(15)7(4-14)18-8/h2-3,6-8,14-15H,1,4H2,(H,11,16,17)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C=O)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,4-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 256.21
Formel vægt 256.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.