Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1,2 mm ID direkte lige-gennem liners
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Agilent og Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttype | GC-indløbsforing, direkte, lige igennem liner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Agilent og Thermo Scientific Instruments |