Få mere at vide
1(2H)-Phthalazinon, 98+%
Artikelnummer. 10541324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541324 5 g Glasflaske 5g
10390564 25 g Glasflaske 25g
10228373 100 g Glasflaske 100g
10483355 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384570050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-39-1
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00006892
InChI nøgle IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
PubChem CID 8394
ChEBI CHEBI:34023
IUPAC navn 2H-phthalazin-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1(2H)-Phthalazinone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184,0 °C til 187,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver