Få mere at vide
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7,11H,4,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 180.0786 |