missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol |
| CAS | 5208-87-7 |
| Molekylær formel | C10H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-8(11)7-3-4-9-10(5-7)13-6-12-9/h2-5,8,11H,1,6H2 |
| SMIL | OC(C=C)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?