Få mere at vide
1-[[(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl]oxy]naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(((2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl)oxy)naphthalene |
| CAS | 1091626-77-5 |
| Molekylær formel | C19H16O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c1-2-8-16(9-3-1)10-7-15-20-19-14-6-12-17-11-4-5-13-18(17)19/h1-14H,15H2/b10-7+ |
| SMIL | C(Oc1cccc2ccccc12)\C=C\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]naphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vægt | 260.1201 |