Få mere at vide
Hamilton™ 1,25 ml, model 1002.5 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Beskrivelse
Specifikationsark
- Bind– 1,25 ml
- Sprøjtetype– Longlife Gastight Halvhøjde
- Sprøjte serie– 1000
- Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
- Stempel stil– X-stil
- Væskebane– Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
- Autoklaverbar– Ja
- Gassteriliserbar– Ja
- Tryk– 200 psig (13,8 bar)
- Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
- Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
- Tønde indre diameter– 0,287 tommer (7,29 mm)
- Tønde ydre diameter– 0,375 tommer (9,53 mm)
- Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Long Life instrument sprøjte - PSD/4 sprøjte |