Få mere at vide
1,24-Diethyl Tetracosanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,24-Diethyl Tetracosanedioate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54O4/c1-3-31-27(29)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28(30)32-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 454.4022 |