missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[2-[(Triphenylmethyl)thio]ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(Triphenylmethyl)thio]ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| CAS | 952505-29-2 |
| Molekylær formel | C29H38N4S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H38N4S/c1-4-10-26(11-5-1)29(27-12-6-2-7-13-27,28-14-8-3-9-15-28)34-25-24-33-22-20-31-18-16-30-17-19-32-21-23-33/h1-15,30-32H,16-25H2 |
| SMIL | C(CN1CCNCCNCCNCC1)SC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-(2-tritylsulfanylethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.7 |
| Formel vægt | 474.2817 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?