Få mere at vide
1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029567
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15495115
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27043.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 903550-12-9
Molekylær formel C15H29BN2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 324.303
MDL nummer MFCD09037502
InChI nøgle FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 44755201
IUPAC navn trimethyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methoxy]ethyl]silan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 324.31
Procent renhed 95%