Få mere at vide
1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazol-4-boronsyre pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 864754-19-8 |
| Smeltepunkt | 57 °C til 59 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C14H19BN2O2S |
| MDL nummer | MFCD08706027 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole, pubchem18444 |
| InChI nøgle | ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.