Få mere at vide
1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496916
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496916 5 g 5g
11486916 1 g 1g
11406926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24011.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1147-56-4 | C13H9N3OS | 255.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1147-56-4
Molekylær formel C13H9N3OS
Molekylvægt (g/mol) 255.30
MDL nummer MFCD00021611
InChI nøgle GCBAKGGJQPMJLL-QINSGFPZSA-N
Synonym 1-2-thiazolylazo-2-naphthol, 1-2-thiazoylazo-2-naphthol, 2-naphthol, 1-2-thiazolylazo, 2-naphthalenol, 1-2-thiazolylazo, 1z-1-1,3-thiazol-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-1,3-thiazol-2-yldiazenyl-2-naphthol, 1z-1-2-thiazolylhydrazinylidene-2-naphthalenone, 1-thiazol-2-ylazo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-thiazolyl diazenyl, iomxcgdxeudzak-foclmdbbsa-n
PubChem CID 6308684
SMIL O=C1C=CC2=CC=CC=C2\C1=N\NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Smeltepunkt 138°C to 140°C
Mængde 5 g
Beilstein 223783
IUPAC navn (1Z)-1-(1,3-thiazol-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
Formel vægt 255.3
Procent renhed 98%