missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-thiazetidine-1,1-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-thiazetidine-1,1-dione |
| CAS | 34817-61-3 |
| Molekylær formel | C2H5NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2S/c4-6(5)2-1-3-6/h3H,1-2H2 |
| SMIL | O=S1(=O)CCN1 |
| IUPAC navn | thiazetidine 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.13 |
| Formel vægt | 107.0041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?