Få mere at vide
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 15405655
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405655 250 mg 250mg
15438646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64012.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264,011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1141878-45-6
Molekylær formel C9H12BF3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 264.011
MDL nummer MFCD17214248
InChI nøgle IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 53216481
IUPAC navn [2-(oxan-2-yl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof