Få mere at vide
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491349 5 g 5g
15481349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 449758-17-2
Molekylær formel C8H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 152.197
MDL nummer MFCD11044692
InChI nøgle IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
IUPAC navn 1-(oxan-2-yl)pyrazole
SMIL C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.084 g/mL
Kogepunkt 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
Beilstein 9694988
Formel vægt 152.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid