Få mere at vide
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441710
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441710 1 g 1g
15417655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27036.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 903550-26-5 | Molecular Formula: C14H23BN2O3 | Molecular Weight: 278.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 903550-26-5
Molekylær formel C14H23BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 278.159
MDL nummer MFCD09037501
InChI nøgle ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-y-1h-pyrazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 11587208
IUPAC navn 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2C3CCCCO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 278.16
Procent renhed 95%