Få mere at vide
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazol-5-boronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498065
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498065 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15498065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32369.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1029684-37-4 | C14H23BN2O3 | 278.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1029684-37-4
Smeltepunkt 129 °C til 133 °C
Molekylær formel C14H23BN2O3
MDL nummer MFCD11100960
Mængde 500 mg
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic ac, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle BVIWGBKKGPHNAB-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CN2C3CCCCO3
IUPAC navn 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazol
Molekylvægt (g/mol) 278.159
PubChem CID 24880008
Formel vægt 278.16
Procent renhed 95%