Få mere at vide
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine, 97%
Artikelnummer. 11379475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379475 5 g 5g
11389475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18704.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
Et mellemprodukt af terazosinhydrochlorid. Det er også blevet brugt som en reaktant til fremstilling af pyrazol-3-propansyrederivater som inhibitorer af leukotrienbiosyntese i humane neutrofiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et mellemprodukt af terazosinhydrochlorid. Det er også blevet brugt som en reaktant til fremstilling af pyrazol-3-propansyrederivater som inhibitorer af leukotrienbiosyntese i humane neutrofiler.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63074-07-7
Molekylær formel C9H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.239
MDL nummer MFCD00190247
InChI nøgle UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
IUPAC navn oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanon
SMIL C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Mængde 5 g
Beilstein 880578
Kogepunkt 120°C to 125°C (0.2 mmHg)
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97%