Få mere at vide
1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-14(2,3)11-9-10(15)6-7-12(11)16-8-4-5-13(16)17/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 295.0572 |